主要文書
8.22084
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lithium lactate
≥98%
別名:
L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOLi
CAS番号:
分子量:
96.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
248-692-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[O-]C(=O)C(O)C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
for synthesis
アプリケーション
  • Determination of lactate dehydrogenase in human erythrocytes by capillary electrophoresis with electrochemical detection.: This study explores the use of L-(+)-Lithium lactate in the determination of lactate dehydrogenase activity in human erythrocytes using capillary electrophoresis with electrochemical detection. The research highlights the compound′s effectiveness in providing precise measurements, crucial for biochemical and clinical applications (Wang et al., 2003).
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -15.0 - -13.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3