Key Documents
8.21968
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
別名:
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Br)C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-799-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
転移温度
flash point >100 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI Key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C