安全性情報
8.21189
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
for synthesis
別名:
1,3,5-Trioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-812-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
410 °C
有効性
8190 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-28.7 % (v/v)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
60-62 °C
転移温度
flash point 45 °C
密度
1.17 g/cm3 at 65 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1COCOC1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI Key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Organic Salts and 1,3,5-Trioxane Synthesis: Discusses the effect of various organic salts on the synthesis of 1,3,5-Trioxane, indicating significant influences on yield due to the salts′ properties (Yin et al., 2016).
  • Separation Technologies: Explores the use of imidazolium-based polyionic liquids for separating the 1,3,5-Trioxane-Water/Ethanol-Water system, based on experimental verification and molecular simulations (Qu et al., 2022).
  • Production from Dimethoxymethane: Studies polyoxymethylene dimethyl ethers production from dimethoxymethane and 1,3,5-Trioxane over SO42-/ZrO2-TiO2, providing insights into efficient production processes (Yao et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類