蒸気圧
147.9-148 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
305 °C
有効性
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
転移温度
flash point -11 °C
密度
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI Key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - (own results)
引火点(℃)
-11 °C - (own results)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体