安全性情報
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
別名:
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2O)4Ti
CAS番号:
分子量:
284.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-411-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
bp
170 °C/36 hPa
転移温度
flash point 38 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1