Merck
8210-OP
Millipore
リン酸ナトリウム 二塩基性 七水和物
OmniPur® Grade, >= 98.0%
別名:
リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
268.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
形状
crystalline powder (Fine)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI Key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): 0.0005% max
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Moisture (H2O): 43-50%
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
pH (5%, water): 8.7-9.3
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
8210-500GM:
8240-5KG:
試験成績書(COA)