安全性情報
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
別名:
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8S
CAS番号:
分子量:
88.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-728-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
19 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
202 °C
有効性
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
転移温度
flash point 19 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8210959999:
JP18210959025:
8210950005:
8210950000:
8210950250:
試験成績書(COA)