安全性情報
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
別名:
Thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4S
CAS番号:
分子量:
84.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-729-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
80 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
395 °C
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
転移温度
flash point -9 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸銀 ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
209139
硝酸銀