安全性情報
8.20916
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
for synthesis
別名:
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS番号:
分子量:
186.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-615-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
mp
-44 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体