安全性情報
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
別名:
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10ClN
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-014-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
272-275 °C
溶解性
37.7 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
InChI Key
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2