安全性情報
8.20775
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate
for synthesis
別名:
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O3S
CAS番号:
分子量:
110.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
200-625-0
蒸気圧
0.8 hPa ( 59 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
有効性
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
20 °C
転移温度
flash point 104 °C
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体