主要文書
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
別名:
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
214-507-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp
131-133 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
InChI Key
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2