主要文書
8.20598
Sigma-Aldrich
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
別名:
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O5
CAS番号:
分子量:
338.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
214-620-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
94-97 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChI Key
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1