主要文書
8.20546
Sigma-Aldrich
N-Dodecylpyridinium chloride
for synthesis
別名:
N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11C5H5NCl
CAS番号:
分子量:
283.88
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
203-232-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
270 °C
有効性
203 mg/kg LD50, oral (Rat)
1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
87-89 °C
転移温度
flash point 160 °C
溶解性
600 g/L
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 93.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
320.0 °F
引火点(℃)
160 °C