主要文書
8.20533
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
別名:
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-948-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
118-122 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=[c]1c(c1c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3