Key Documents
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
別名:
2,4-Dichlorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
175.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
212-861-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
自己発火温度
440 °C
有効性
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
68-71 °C
転移温度
flash point 135 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI Key
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup