Key Documents
8.20063
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
別名:
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO · xHCl
CAS番号:
分子量:
61.08 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
217-900-6
品質水準
mp
80-84 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI Key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1