安全性情報
8.18770
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
別名:
Cyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10
CAS番号:
分子量:
70.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
206-016-6
蒸気圧
346 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
380 °C
有効性
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
転移温度
flash point -42 °C
溶解性
insoluble 0.156 g/L
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI Key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体