主要文書
8.18662
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
別名:
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3SO3K
CAS番号:
分子量:
338.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
249-616-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
溶解性
5.1 g/L
かさ密度
1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3