主要文書
8.18652
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
別名:
2,4-Dihydroxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
205-029-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
143-146 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
750 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI Key
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F
引火点(℃)
125 °C