安全性情報
8.18619
Sigma-Aldrich
ß-Ionone
for synthesis
別名:
ß-Ionone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-224-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
oil
有効性
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
11.8 cSt(20 °C)
mp
-35 °C
転移温度
flash point 126 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体