安全性情報
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
別名:
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2Cl
CAS番号:
分子量:
122.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
219-058-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
転移温度
flash point 3 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI Key
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体