安全性情報
8.18537
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(F)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
124.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
207-293-6
蒸気圧
19 hPa ( 70 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
70-72 °C/19 hPa
mp
-10 °C
転移温度
flash point 62 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI Key
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.176 - 1.180
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Min Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(1), 185-192 (2019-12-10)
Phytopathogenic fungi have been considered as being an enormous threat in the agricultural system. In our search of new antifungal natural products, nine new halogenated cyclopentenones, bicolorins A-I (1-3, and 5-10), along with three known cyclopentenones (4, 11, and 12)