主要文書
8.18316
Sigma-Aldrich
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
別名:
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O2
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
bp
103-104 °C/21 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3