安全性情報
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
別名:
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
264.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
274-102-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
liquid
bp
65-67 °C/13 hPa
転移温度
flash point 36 °C
密度
1.151 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI Key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体