認証
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
自己発火温度
370 °C
分子量
average Mn 300
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>220 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-15--10 °C
転移温度
flash point 220 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
保管温度
no temp limit
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
8170029999:
8170025003:
8170020000:
8170029025:
CO1E8170025000:
8170025000:
試験成績書(COA)