主要文書
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
別名:
4,4′-Diaminobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N2O
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
242-246 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChI Key
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3