主要文書
8.15103
Sigma-Aldrich
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
for synthesis
別名:
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO4
CAS番号:
分子量:
217.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
229 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c2c(c(cc1C(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1