主要文書
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
別名:
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
206-328-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
溶解性
7.97 g/L
密度
1.293 g/cm3 at 18 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1