安全性情報
8.14927
Sigma-Aldrich
Methyl octanoate
for synthesis
別名:
Methyl octanoate, Methyl caprylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O2
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-835-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.33 hPa ( 34.2 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
193 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
転移温度
flash point 68 °C
密度
0.877 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体