安全性情報
8.14926
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
for synthesis
別名:
Methyl heptanoate, Methyl enanthate, Heptanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-428-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-56 °C
転移温度
flash point 57 °C
密度
0.880 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体