安全性情報
8.14902
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
別名:
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3O
CAS番号:
分子量:
99.09
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
229-771-3
品質水準
形状
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
InChI Key
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1