アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
270 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
212 °C/39.99 Pa
mp
50-54 °C
転移温度
flash point 252 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
230 °C - closed cup