主要文書
8.14859
Sigma-Aldrich
N-Phenylmorpholine
for synthesis
別名:
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-164-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
410 °C
有効性
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
48-51 °C
転移温度
flash point 124 °C
密度
1.053 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
InChI Key
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup