About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BrO2
CAS番号:
分子量:
209.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
257-158-0
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
フォーム
liquid
転移温度
flash point 63 °C
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrC(C)(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
InChI Key
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F
引火点(℃)
63 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体