主要文書
8.14648
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
別名:
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)NH(C6H4)NH2
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-951-9
蒸気圧
1 hPa
フォーム
solid
自己発火温度
>500 °C
有効性
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
354 °C/1013 hPa
mp
72-75 °C
転移温度
flash point 199 °C
密度
1.09 g/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI Key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
199 °C