Key Documents
8.00405
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine hydrochloride
for synthesis
別名:
4-Aminodiphenylamine hydrochloride, 4-Anilinoanilinium chloride, N-Phenyl-p-phenylenediamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
220.70
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
260-173-5
品質水準
形状
powder
mp
258-261 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI Key
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3