安全性情報
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
別名:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O4
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-940-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
310 °C
有効性
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
217-218 °C
mp
-25 °C
転移温度
flash point 100 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1