Key Documents
8.14609
Sigma-Aldrich
Formamidine disulfide dihydrochloride
for synthesis
別名:
Formamidine disulfide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6N4S2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
223.15
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
238-876-3
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
mp
175-179 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
InChI Key
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3