主要文書
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
別名:
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O2
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-156-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.8 hPa ( 149 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
>330 °C
有効性
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
161-164 °C
転移温度
flash point 175 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
InChI Key
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
347.0 °F
引火点(℃)
175 °C