主要文書
8.14561
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
for synthesis
別名:
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O2
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
240-837-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
bp
114 °C/19 hPa
mp
32-35 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JFTPIEHHCQPVCS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1