About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sm
CAS番号:
分子量:
150.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141612
EC Index Number:
231-128-7
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体