安全性情報
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
別名:
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O2
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-569-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
445 °C
有効性
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
0.69 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI Key
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体