安全性情報
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
別名:
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H32O3Si
CAS番号:
分子量:
276.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
220-941-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
liquid
有効性
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
98-99 °C/2.7 hPa
mp
-75.5 °C
転移温度
flash point 109 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
InChI Key
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体