主要文書
8.14359
Sigma-Aldrich
L-(-)-Homoserine
for synthesis
別名:
L-(-)-Homoserine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO3
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
211-590-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
203 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3][C@@H](CCO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI Key
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3