蒸気圧
2.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
転移温度
flash point 46 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test