安全性情報
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
別名:
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClP(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
220.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
EC Index Number:
214-093-2
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °C
有効性
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
320 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
転移温度
flash point 138 °C
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F
引火点(℃)
138 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体