安全性情報
8.08314
Sigma-Aldrich
m-Toluidine
for synthesis
別名:
m-Toluidine, 3-Methylaniline, 3-Aminotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(CH3)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-583-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
転移温度
flash point 90 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体