安全性情報
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
別名:
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiCH=CH2
CAS番号:
分子量:
190.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
201-081-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
265 °C
有効性
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.53-15 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 38 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体