Key Documents
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
別名:
Tetrabromophthalic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8Br4O3
CAS番号:
分子量:
463.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
211-185-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
14.67 Pa ( 20 °C)
品質水準
形状
powder
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
271-274 °C
密度
2.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI Key
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2